Learn More
Dimethyl-2,6-pyridindicarboxylat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10071414
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5453-67-8
Summenformel C9H9NO4
Molekulargewicht (g/mol) 195.17
MDL-Nummer MFCD00134493
InChI-Schlüssel SNQQJEJPJMXYTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl 2,6-pyridinedicarboxylate, 2,6-dimethyl pyridine-2,6-dicarboxylate, pyridine-2,6-dicarboxylic acid dimethyl ester, 2,6-pyridinedicarboxylic acid dimethyl ester, 2,6-pyridinedicarboxylic acid, dimethyl ester, dimethyl dipicolinate, dimethyl pyridine-2,6-carboxylate, chembl72405, dimethylpyridine-2,6-dicarboxylate, dipicolinic acid dimethyl ester
PubChem CID 79549
IUPAC-Name Dimethylpyridin-2,6-Dicarboxylat
SMILES COC(=O)C1=NC(=CC=C1)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl 2, 6-pyridinedicarboxylate
Schmelzpunkt 123°C
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 195.17
Reinheit (%) 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethyl 2,6-pyridinedicarboxylate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.