Learn More
Dimethyl-1,3-Acetonedicarboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals ™
Artikelnummer. 10560741
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1830-54-2
Summenformel C7H10O5
Molekulargewicht (g/mol) 174.15
MDL-Nummer MFCD00008462
InChI-Schlüssel RNJOKCPFLQMDEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl 1,3-acetonedicarboxylate, dimethyl acetone-1,3-dicarboxylate, dimethyl 3-oxoglutarate, 1,5-dimethyl 3-oxopentanedioate, pentanedioic acid, 3-oxo-, dimethyl ester, dimethyl acetonedicarboxylate, acetone dicarboxylic acid, dimethyl ester, glutaric acid, 3-oxo-, dimethyl ester, pentanedioic acid, 3-oxo-, 1,5-dimethyl ester, dimethyl 3-oxopentane-1,5-dioate
PubChem CID 74591
SMILES COC(=O)CC(=O)CC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl 1, 3-acetonedicarboxylate
Schmelzpunkt 16.0°C to 17.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1800g/mL
Siedepunkt 237.0°C to 241.0°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3O2CCH2COCH2CO2CH3
Brechungsindex 1.4430 to 1.4450
Menge 25 g
Beilstein 03,79
Relative Dichte 1.18
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 120g/L (20°C). Other solubilities: immiscible with ligroin and cyclohexane,soluble in chloroform and ethyl acetate,soluble in acetone,methanol,143g/L 1 n naoh,165g/L 10 % acetic acid
IUPAC-Name Dimethyl-3-oxopentandioat
Formelmasse 174.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethyl 1,3-acetonedicarboxylate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.