Learn More
Dimethomorph (Mischung aus E+Z-Isomeren), Honeywell Fluka™
Marke: Honeywell Fluka R1791-100MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.
- Nach ISO 9001 hergestellt
- Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
- Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
Spezifikation
Dimethomorph (mixture of E+Z isomers) | |
≤ 100% | |
8794474 | |
387.9 g/mol | |
Farblos bis weißgrau |
110488-70-5 | |
C21H22ClNO4 | |
(EZ)-4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl]morpholine | |
125.2°C to 149.2°C | |
100 mg |