Learn More
Invitrogen™ Dimeric Cyanine Nucleic Acid Stains
Dimeric Cyanine Nucleic Acid stains are eight spectrally distinct dyes for ultrasensitive fluorescence detection of nucleic acid in imaging and flow cytometry. They are cell-impermeant and have bright fluorescence signals, low background, and strong binding affinity with nucleic acid.
Marke: Invitrogen™ B3586
1118.72 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dimeric Cyanine Nucleic Acid stains are cell-impermeant dyes that enable ultrasensitive fluorescence detection of nucleic acid. These dyes have very bright fluorescence signals, strong binding affinity for dsDNA, and large fluorescence enhancement upon binding to nucleic acid. They can be used as dead cell indicators and nuclear counterstains in fluorescence microscopy and flow cytometry. Dimeric cyanine nucleic acid dyes can also be used to stain nucleic acids on solid supports, as well as in capillary and gel electrophoresis applications.
Dimerische Cyanin Nukleinsäure-Farbstoffe gehören zu den Fluoreszenzsonden mit der höchsten Empfindlichkeit, die für die Nukleinsäure-Färbung erhältlich sind. Neben ihrer hohen Affinität zu Nukleinsäuren sind Cyanin-Dimere bei Nichtvorhandensein von Nukleinsäuren im Wesentlichen nicht fluoreszierend und weisen bei Bindung an DNA 100- bis 1000-fache Fluoreszenzverbesserungen auf. Die Extinktionskoeffizienten und die Fluoreszenzquantenausbeuten der an DNA gebundenen Cyanin-Dimere sind hoch, was zu sehr hellen Fluoreszenzsignalen führt. Lieferung in einer Einheitsgröße von 200 μl als 1 mmol-Lösung in Dimethylsulfoxid (DMSO).
Zellanalyse, Zellstruktur, Zelluläre Bildgebung, Fluoreszenz-In-Situ-Hybridisierung, In-Situ-Hybridisierung (ISH), Zellkern, Nukleoli & Kernhülle
Bestellinformation
Shipping Condition: Room Temperature
Spezifikation
Orange | |
570 nm | |
Fluoreszenztests | |
200 μl | |
BOBO™-3 Jodid (570/602) – 1 mmol-Lösung in DMSO | |
Flüssig | |
Raumtemperatur | |
Nukleinsäurefärbemittel | |
Zellundurchlässig |
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. | |
Zellundurchlässig | |
Fluoreszenzmikroskop | |
Fluoreszent | |
602 nm | |
BOBO | |
Fluorescent Dye | |
Zellkern, Nukleinsäuren, Nucleus |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.