Learn More
Thermo Scientific™ Diluflux™ Automated Gravimetric Dilutor and Homogenizer Laboratory Blender Accessories
Accurately dispense media and achieve powerful, quiet, reliable homogenization with maximum productivity in your sample preparation.
Marke: Thermo Scientific™ DB4009A
Beschreibung
Achieve maximum productivity with the Thermo Scientific™ Diluflux™ Automated Gravimetric Dilutor and Homogenizer Laboratory Blender Accessories. Expand the flexibility and maintain long-term functionality of the two platforms with accessories that enable the use of different media formats (bottles/bags), enhance the user interface and support proper function of the system.
Zwei Dosierköpfe, die durch zwei Peristaltikpumpen am Diluflux gravimetrischen Verdünner gespeist werden, ermöglichen die gleichzeitige Nutzung von zwei Verdünnungslösungen. Der zuverlässige, leistungsstarke und leise Homogenizer Labormischer hat eine kleine Stellfläche und gewährleistet die schnelle und effiziente Homogenisierung der Probe. Das hier aufgeführte Zubehör ermöglicht die Verwendung folgender Komponenten:- alternative Behälter (Flaschen statt Beutel)
- alternative Medienträger (Bouillonbeutel/-flaschen)
- Ständer für Zusatz- bzw. Ersatzbeutel für einfache Vorbereitung
- Aufbewahrungsbeutel für Inkubation
- Probenbeschriftung
- Wartung mit Ersatzteilen
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Spezifikation
Düse | |
Düsen (5 Stück) | |
5 Stücke |
PTFE | |
Diluflux Verdünner, Homogenizer |