Learn More
Dilauroylperoxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10643512
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Radikalstarter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105-74-8
Summenformel C24H46O4
Molekulargewicht (g/mol) 398.63
MDL-Nummer MFCD00008964
InChI-Schlüssel YIVJZNGAASQVEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym lauroyl peroxide, dilauroyl peroxide, dodecanoyl peroxide, peroxide, bis 1-oxododecyl, laurydol, laurox, alperox c, dodecanoic peroxyanhydride, dyp-97f, peroxyde de lauroyle
PubChem CID 7773
ChEBI CHEBI:82479
IUPAC-Name Dodecanoyl-dodecanperoxoat
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OOC(=O)CCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dilauroyl peroxide
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 53°C to 57°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Iodometry)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel [CH3(CH2)10CO]2O2
Menge 500 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: partly soluble in toluene and hexane
Formelmasse 398.63
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dilauroyl peroxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Organisches Peroxid Typ C & D
Gefahrenhinweis
  • H242-Erwärmung kann Brand verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.