Learn More
ATAGO™ Digitales Weinrefraktometer PAL-79S
Die digitalen Weinrefraktometer PAL-79S sind leicht, kompakt und wasserdicht gemäß IP65.
Marke: ATAGO™ 4479
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Leicht und kompakt
- Tragbar; zur Verwendung in geschlossenen Räumen und im Freien. Sie können es in die Tasche stecken oder mit einem Band um den Hals tragen.
- Probengröße: 2 bis 3 Tropfen
Spezifikation
Tragbares Refraktometer | |
PAL-79S. | |
0,1 % (T.A. 1990) | |
3 s | |
IP65 | |
55 x 31 x 109 mm | |
2 Alkalibatterien der Größe „AAA“ |
0,0% bis 26,0% | |
±0,2 % (T.A. 1990) | |
T.A. 1990 | |
Wein | |
100 g | |
10°bis 40 °C |