Learn More
Thermo Scientific™ Block, konisches 15 ml-Röhrchen, für Trockenbäder/Heizblöcke (digital und mit Touchscreen)
Kann verwendet werden mit: Thermo Scientific™ Digitale Trockenbäder/Heizblöcke mit Touchscreen (keine kompakten Modelle)
Marke:  Thermo Scientific™ 88870118
Artikelnummer. 15312215
  • 590.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Erreichen Sie maximale Flexibilität für Ihre Thermo Scientific™ Trockenbäder/Heizblöcke mit einer Vielzahl an Zubehörteilen für jede Anwendung.
  • Garantie: 2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Konische 15 ml-Röhrchen, Block
Thermo Scientific™ Digitale Trockenbäder/Heizblöcke mit Touchscreen (keine kompakten Modelle)
LED
Block
15 ml
15 x 15 ml konisch
15
76 x 124 x 113 mm (3 x 4,9 x 4,55 Zoll)
Sonderangebote
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.