Learn More
Thermo Scientific™ Gemischter Block, 0.5 ml und 0.2 ml., für Trockenbäder/Heizblöcke (digital und mit Touchscreen)
Kann verwendet werden mit: Thermo Scientific™ Digitale Trockenbäder/Heizblöcke mit Touchscreen (keine kompakten Modelle)
Marke: Thermo Scientific™ 88870115
150.98 CHF gültig bis 2024-09-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "21650" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Erreichen Sie maximale Flexibilität für Ihre Thermo Scientific™ Trockenbäder/Heizblöcke mit einer Vielzahl an Zubehörteilen für jede Anwendung.
- Garantie: 2 Jahre
Spezifikation
Gemischter Block, 0.5 ml und 0.2 ml | |
Thermo Scientific™ Digitale Trockenbäder/Heizblöcke mit Touchscreen (keine kompakten Modelle) | |
LED | |
Trockenbadblock |
30 x 0,5 ml, 20 x 0,2 ml | |
30 x 0,5 ml und 20 x 0,2 ml | |
30 | |
76 x 124 x 39 mm/3 x 4,9 x 1,5 Zoll |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.