Learn More
Velp Scientifica™ DLH Digitaler Rührer
Digitaler Überkopf-Rührer mit 80 Ncm Drehmoment, digitaler Anzeige und Zeitschaltuhr für bis zu 40 l. Dieser Rührer kann unbeaufsichtigt betrieben werden.
Marke:  Velp Scientifica™ F201A0157
923.21 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21913" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11782114
  • 1010.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Für eine gleichbleibende Geschwindigkeit auch bei Änderungen der Viskosität.Velp Scientifica™ DHL Überkopf-Rührer für mittlere und hohe Viskosität ermöglichen einen unbeaufsichtigten Betrieb.
  • Der DLH führt den Benutzer durch ein helles und leicht ablesbares Display. Alle Hauptparameter, einschließlich Solldrehzahl, Istdrehzahl, Drehmoment und Zeitgeber, sind auf einen Blick sichtbar.
  • Das Gerät ist außerdem mit einer digitalen Zeitschaltuhr ausgestattet, die mit automatischer Abschaltautomatik bis zu 999:59 Minuten eingestellt werden kann.
  • Der DLH ist ein intuitiver Überkopf-Rührer, der mit seinem Überlastschutz , dem Überstromschutz und dem Überhitzungsschutz für Ihre Sicherheit sorgt.
  • Einfach zu installieren, widerstandsfähig und mit einer kleinen Stellfläche ist DLH die beste Wahl für mittel bis hochviskose Proben.
  • Der VELP DLH sorgt für einen gleichmäßigen Start und kräftige Agitation auch bei maximaler Geschwindigkeit.
  • Der DLH kann mit Geschwindigkeiten von 2000 U/min und bis zu 40 Literrühren. Das Gerät kann mit einer mittleren bis hohen Viskosität von bis zu 50.000 mPa*s arbeiten.
  • Darüber hinaus bietet der DLH ein Rückführungssystem, das eine konstante Geschwindigkeit auch bei unterschiedlicher Viskosität gewährleistet.
  • Das leicht zu schließende Spannfutter ist für Wellen mit einem Durchmesser von bis zu 10 mm geeignet und erfordert kein Werkzeug.
  • Der DLH wurde entwickelt, um auch unter schwierigen Betriebsbedingungen eine lange Lebensdauer zu bieten.
  • Die spezielle Technopolymer-Struktur und IP 40 garantieren eine gute chemische Beständigkeit und spezielle Handhabung und gehören zu den leichtesten auf dem Markt.
  • Der robuste Motor garantiert über die Jahre einen kontinuierlichen Betrieb ohne zusätzliche Wartungskosten.
Spezifikation
Spezifikation
50 - 2000 U/min
LCD-Anzeige
190 W
230 mm
110/230 V, 50/60 Hz, 190 W
CEI EN 60529, IP 40
Nur Rührer - Basis, Stab, Stativ und Paddel sind separat erhältlich
DLH
0°C bis 40 °C
50.000 mPas
40 l
110/230 V
196 x 80 x 230 mm
80 mm
50/60 Hz
1 bis 10 mm
Technopolymer, Epoxidharzbeschichtete Aluminiumlegierung
IP 40
80 Ncm
3 kg