Learn More
Ohaus™ Digitaler Mehrröhrchen-Vortexmischer VXMTDG
Der OHAUS™ digitale Mehr-Röhrchen-Vortexmischer VXMTDG eignet sich für stabiles und zuverlässiges Vortexen.
Marke: Ohaus™ 30392173
Beschreibung
- Ideal für Anwendungen, die hohe Genauigkeit und Reproduzierbarkeit erfordern
- Für die gleichzeitige Verarbeitung von bis zu 50 Proben
- LED-Anzeigen für Drehzahl und Laufzeit
- Pulsationsmodus
Spezifikation
3,6 mm | |
500 bis 2500 U/min | |
1 A | |
16,00 in. | |
9,50 in. | |
38,40 cm | |
VXMTDG |
4,5 kg | |
230 V, 50/60 Hz, 1 A | |
24,10 x 38,40 cm | |
40,6 cm | |
24,10 cm | |
Vortexmischer, für mehrere Röhrchen, VXMTDG, EU |