Learn More
SI Analytics™ Digitales, tragbares Messgerät mit mehreren Parametern
SI Analytics™ Digitales Multiparameter-Messgerät verfügt über eine einteilige Tastatur aus Silikon, die mit einer weichen Bürste unter einem Wasserstrahl leicht gereinigt werden kann.
Marke: SI Analytics™ 2FD354
323.93 CHF gültig bis 2024-09-22
Benutzen Sie den Promotions-Code "21641" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Parameter: pH, mV, O2 (Sättigung, Konzentration, Partialdruck), Leitfähigkeit (spez. Widerstand, Salinität TDS), Temperatur, Trübung
- 1 universeller Messkanal
- Schutzklasse IP 67
- Zwei vor Ort geeignete wasserdichte USB-Schnittstellen für den Anschluss von Memory-Sticks oder ausgewählten Druckern und für die Datenübertragung zum PC
Spezifikation
Manueller, zeitgesteuerter Datenlogger | |
Grafik, BW | |
Multi 3510 IDS SET4 |
Mini-USB-B-Schnittstelle | |
Handbuch: 500 Datensätze; Automatisch: 4500 Datensätze | |
4 Alkalibatterien, USB |