Learn More
Ohaus™ Digitaler Vortexmischer für Mikrotiterplatten VXMPDG
Der OHAUS™ digitale Mikrotiterplatten-Vortexmischer VXMPDG eignet sich mit seiner robusten Konstruktion für stabiles und zuverlässiges Vortexen.
Marke: Ohaus™ 30392150
688.75 CHF gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 5.30000kg
Beschreibung
- Der digitale OHAUS Vortexmischer für Mikrotiterplatten ist ideal für Anwendungen, die reproduzierbare Ergebnisse erfordern
- Entwickelt zum Schütteln von Mikrotiterplatten oder Röhrchen
- Der Mischer verfügt über Touchpad-Bedienelemente und LED-Anzeigen für präzise Ergebnisse bei Drehzahl (rpm) und Laufzeit (Minuten und Sekunden)
- Die Mikroprozessorsteuerung hält die eingestellte Geschwindigkeit für starke, einheitliche Mischvorgänge aufrecht
- Der Zeitgeber zeigt die verstrichene Zeit an oder schaltet das Gerät nach Ablauf der Zeit aus, wenn eine anwenderdefinierte Grenze programmiert wurde.
- Wählen Sie aus zwei Betriebsmodi: Touch-Modus zum Aktivieren des Mischvorgangs von Röhrchen durch Drücken des Becherkopfs; Einschaltmodus bei Verwendung der Mikrotiterplattenbefestigung im Dauerbetrieb
- Geeignet für den Dauerbetrieb
Spezifikation
3,5 mm | |
230 V, 50/60 Hz, 0,13 A | |
Mikrotiterplatten | |
EU-Stecker | |
4,50 in. | |
10,50 in. | |
5,40 in. | |
Vortexmischer, Mikrotiterplatte, VXMPDG, EU | |
2 |
Ein-Modus: 300 bis 2500 U/min, Touch-Modus: 300 bis 3500 U/min | |
0,13 A | |
Mikrotiterplatte Vortexmischer | |
26,70 x 13,70 cm | |
11,4 cm | |
26,70 cm | |
13,70 cm | |
VXMPDG |