Learn More
Aalborg™ Digitaler Massendurchflussmesser
Verwenden Sie eine lokale Tastatur mit vier Tasten und ein LCD-Display, um auf alle Funktionen des Durchflussmessers zuzugreifen. Der Aaalborg™ digitale Massendurchflussmesser Aalborg unterstützt automatische Nullpunktverschiebungen der Sensoren.
2175.00 CHF - 3020.00 CHF
Spezifikation
Typ | Durchflussmesser |
---|---|
Genauigkeit | ± 1 % |
Nenndruck | 5 to 100 psig |
Anschlüsse | 0,63 cm (0,25 in.) Standard-Anschlussstücke |
Wiederholgenauigkeit | ±0,15% (Endwert) |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Luftstromrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Luftstromrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
13507360
|
Aalborg™
DFM37S-VAL2-AB5/3OB-33-SS |
Digital Mass Flowmeter | 20 to 50 LPM |
3020.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11727629
|
Aalborg™
DFM26S-VAL2-AA5/3AB-03-SS |
Digitaler Massendurchflussmesser | 0 bis 10 ml/min. |
2175.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15359904
|
Aalborg™
DFMS-010581 |
Stainless Steel Mass Flowmeter | 0 bis 10 ml/min. |
2175.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11707629
|
Aalborg™
DFM26S-VAL2-AA5/3AB-01-SS |
Gesamtluft-Massendurchflussmesser | 0 bis 10 ml/min. |
2175.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Durchflussalarm
- Die ALARM-Grenzwerte für hohen und niedrigen Gasfluss können über das Tastenfeld oder über eine digitale Schnittstelle vorprogrammiert werden. ALARM-Bedingungen werden wahr, wenn der aktuelle Durchflussmesswert gleich oder höher/niedriger ist als die entsprechenden Werte der oberen und unteren Alarmstufen. Die Alarmfunktion kann mit einem voreingestellten Verzögerungsintervall (0 bis 3600 Sekunden) zugewiesen werden, um den Kontakt zeitnäher zu aktivieren (separat für „Hoch“- und „Niedrig“-Alarm).
- Druckalarm
- Die ALARM-Grenzwerte für hohen und niedrigen Gasdruck können über das Tastenfeld oder über eine digitale Schnittstelle vorprogrammiert werden. Druckalarmbedingungen werden wahr, wenn der aktuelle Druckmesswert gleich oder höher ist als die entsprechenden Werte der Hochdruckalarmeinstellungen oder gleich oder niedriger ist als die entsprechenden Werte der Niederdruckalarmeinstellungen. Die Alarmfunktion kann zugewiesen werden, um den Kontakt zeitnäher zu aktivieren (separat für Hochdruck- und Niederdruckalarm).
- Temperaturalarm
- Die ALARM-Grenzwerte für hohe und niedrige Gastemperatur können über das Tastenfeld oder über eine digitale Schnittstelle vorprogrammiert werden. Temperaturalarmbedingungen werden wahr, wenn der aktuelle Temperaturmesswert gleich oder höher ist als die entsprechenden Werte der Hochtemperaturalarmeinstellungen oder gleich oder niedriger ist als die entsprechenden Werte der Niedertemperaturalarmeinstellungen. Die Alarmfunktion kann zugewiesen werden, um den Kontakt zeitnäher zu aktivieren (separat für Hochtemperatur- und Niedertemperaturalarm).
- Technische Einheiten
- Die Durchflusssollwerte, der gemessene Gasfluss und die zugehörigen Zählerdaten werden direkt über die Bedientastatur oder die digitale Schnittstelle in technischen Einheiten skaliert.
Certifications
NIST
Spezifikation
Durchflussmesser | |
5 to 100 psig | |
±0,15% (Endwert) |
± 1 % | |
0,63 cm (0,25 in.) Standard-Anschlussstücke |