Learn More
Fisherbrand™ Heavy-Duty Vortex Mixer Digital 230V,continuous du
Für den Dauerbetrieb konzipiert. Der Fisherbrand digitale Hochleistungs-Vortexmischer mit robuster Bauweise kann mit Zubehör für den gesamten Drehzahlbereich eingesetzt werden.
Marke:  Fisherbrand™ 80863027
Artikelnummer. 15569014
  • 1105.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • LED-Anzeigen und Touchpad-Bedienelemente für Geschwindigkeit und Zeit.
  • Kabel im Euro-Stil mit UK- und CH-Adapter
  • Optionales Zubehör einschließlich Schaumstoffeinsätze für verschiedene Röhrchen und Mikroröhrchen, Mikrotiterplatten-Halter und Halter für Kolben
  • Der Gewindezubehöraufsatz und der robuste Motor ermöglichen das Durchlaufen der Proben im gesamten Geschwindigkeitsbereich
Spezifikation
Spezifikation
4,9 mm
Ein-Modus: 300 bis 2500 U/min, Touch-Modus: 300 bis 3500 U/min
Vortexschüttler
1,1 kg
230 V
Universelle Halterung zur Aufnahme von Schaumstoffröhrcheneinsätzen, Universalabdeckung, Schaumstoffeinsatz für (38) 1,5-2 ml-Mikroröhrchen und Getränkehalter