Learn More
Brannan™ Digital Fridge or Freezer Thermometer with Calibration Certificate
Digital fridge or freezer thermometer with alarm and LED light. Complete with traceable calibration.
150.00 CHF - 195.00 CHF
Spezifikation
Enthält | Probe and suction pad |
---|---|
Länge (metrisch) | 13.5 cm |
Material | Plastic |
Sondentyp | 1 m cable and suction cup |
Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 158°F |
Produktcode | Marke | Calibrated | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Calibrated | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17873048
|
Brannan™
22/400/3 + 49/101/0 |
3-point Traceable |
150.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17893098
|
Brannan™
22/400/3 + 49/503/0 |
3-point UKAS |
195.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- High accuracy thermometer
- Displays fridge or freezer temperature and room temperature simultaneously
- Alarm sounds and LEDs flash if fridge or freezer temperature falls outside safe zones
- Temperature range -50 to +70°C
- 1 m cable with suction cup
- Adhesive pad for fixture to appliance
- Magnetic fixture on back of thermometer
Spezifikation
Probe and suction pad | |
Plastic | |
158°F | |
-58°F | |
-58°F to +158°F | |
76 mm | |
2.6 cm |
13.5 cm | |
1 m cable and suction cup | |
+70°C | |
-50°C | |
-50°C to +70°C | |
LCD |