Learn More
Gilson™ Block für digitales Trockenbad
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
12 x 15 mm- oder 16 mm-Reagenzgläser
12 x 5,0 ml-Zentrifugenröhrchen (17 mm)
12 x 15 ml-Zentrifugenröhrchen
20 x 10 mm-Reagenzgläser oder 20 x 2 ml-Zentrifugenröhrchen
24 x 1,5 ml- oder 2,0 ml-Zentrifugenröhrchen
24 x 1,5 ml-Zentrifugenröhrchen, konisch
24 x 0,5 ml-Zentrifugenröhrchen
48 x 0,2 ml-Reagenzgläser oder 6 PCR-Streifen, jeweils 8 Röhrchen
5 x 50 ml-Zentrifugenröhrchen
Beschreibung
Zubehör für die digitale Trockenbad-Serie
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Gilson™ digitale Trockenbad-Serie |
Aufnahmevermögen | 5 x 50 ml-Zentrifugenröhrchen |
Typ | Block für digitales Trockenbad |