Learn More
Fisherbrand™ Digitales Kolorimeter
Messen der Absorption einer bestimmten Wellenlänge des Lichts durch ein spezielles digitales Fisherbrand™ Kolorimeter mit 240 V-Transformator und Filtern.
Marke:  Fisherbrand™ 80-3000-43-D2-UK-E
Artikelnummer. 11528092
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Digitales Kolorimeter
  • Mit 240 V-Transformator und Filtern
  • Filter 440 bis 680 nm 
Spezifikation
Spezifikation
± 0,05 A bei 1 A
Digitales Kolorimeter
440 bis 700 nm
60 mm
± 0,02 A bei 1 A
0.02 bei 1 A. (Aorption), 2 % (Transmission)
40 nm
240 V
240 V, 50 Hz
50 Hz
0 bis 199 % (Transmission)
146 mm