Learn More
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Traceable™ Jumbo-Thermometer für Kühlschränke/Tiefkühlgeräte mit Kalibrierung
Der Alarm gibt einen Alarm aus, wenn die Temperatur einen Sollwert über- oder unterschreitet
Marke:  Cole-Parmer™ 94460-74
Artikelnummer. 11739609
  • 94.15 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Das Produkt ist werkseitig kalibriert, die Genauigkeit basiert auf dem Kalibrierungsbereich.
  • Glasfläschchen sind versiegelt und mit einer einzigartigen ungiftigen Glykollösung gefüllt.
  • Enthält ein NIST-rückführbares Kalibrierungszertifikat mit Daten, Klettband und Magnetstreifen sowie eine AAA-Alkalibatterie.
  • Das Thermometer wurde für die Überwachung von Tiefkühlgeräten, Wasserbädern, Heizblöcken, Inkubatoren, Kühlschränken und anderen allgemeinen Anwendungen entwickelt.
  • Die Anzeige zeigt gleichzeitig die maximale, minimale und aktuelle Sondentemperatur an
    Min/max überwacht die Hoch-/Tiefstwerte für einen beliebigen Zeitraum.
  • Alarme können in 1°-Schritten programmiert werden.
  • Das 10-ft- (3-m-) Mikrokabel mit Festkörpersonde ermöglicht das Schließen von Türen.
  • Modell 94460 – 74 wird mit einer speziellen Flaschensonde geliefert, die speziell für Kühl-/Gefrieranwendungen entwickelt wurde.
  • Die Glasflaschensonde ist versiegelt und mit patentierter ungiftiger Glykollösung gefüllt, die den Sensor vor schnellen Temperaturänderungen beim Öffnen der Kühlschranktür schützt.
Spezifikation
Spezifikation
NIST-Traceable
4.8 mm
4,25 in.
0.875 Zoll
22.2 mm
Traceable Refrigerator/Freezer Thermometer
122 °F
-48°F
−48 °F bis 122 °F
AA
0,1875 in.
1.5 Zoll
108 mm
82.6 mm
0,1 °
3,25 in.
50 °C
-40 °C
−40 bis 50 °C
Digital