Learn More
Cole-Parmer™ Digi-Sense Thermoelement
Verwenden Sie diese Universalsonden für eine Vielzahl von Anwendungen und Umgebungen.Cole-Parmer™ Digi-Sense Thermoelement-Sonden sind für den Einsatz mit Flüssigkeiten, Gasen und halbfesten Stoffen konzipiert.
Marke:  Cole-Parmer™ 93631-01
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11785579
  • 60.50 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Reaktionszeit: 2 Sekunden oder länger
  • ABS-Griffe verfügen über eine leichte Bauweise für einfache Handhabung und Langlebigkeit
  • Die Sondengriffe verfügen über eine Zugentlastungsfeder, die die Kabelverbindung vor Beschädigungen durch wiederholtes Biegen und Ziehen schützt
  • Jede Sonde wird mit farbkodierten ANSI-Ministeckern geliefert: Typ J schwarz, Typ K gelb und Typ T blau
Spezifikation
Spezifikation
±0,4/±3,6/2/±4 %
-150°bis +700 °C
ICONEL™ Ummantelungsmaterial, Miniatur-Edelstahlgriff
304,8 mm
Typ K, Hochtemperatur 12 in. L, 0,20 in. Dm. Sonde, Mini Conn, Schlf., 3 ft 24-Ga
Thermoelement-Sonde
K