Learn More
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Datenschreiber für Temperatur/Luftfeuchtigkeit, mit Touchscreen und NIST-Traceable-Kalibrierung
Der integrierte Speicher mit 8 GB bietet praktisch unbegrenzte Datenprotokollierungskapazität
Marke:  Cole-Parmer™ 20250-40
Artikelnummer. 15850006
  • 505.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Batterie
Beschreibung
Beschreibung
  • Misst, protokolliert und zeigt Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Taupunkt an
  • Abnehmbarer Sensor für lokale oder Fernmessungen mit Verlängerungskabel im Lieferumfang enthalten
  • Wand- oder Tischmontage
  • Selbstbootende integrierte Software, keine Installation erforderlich
  • Wird mit NIST-Kalibrierung geliefert
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
Datenerfassungssystem
8 GB
Vom Benutzer einstellbare Höhen und Tiefen
Tablet mit integriertem Ständer, Temperatur-/RH-Sensor, 6 ft. Sensorverlängerungskabel, USB-Kabel, Wandhalterung, Netzteil und NIST-Kalibrierung
USB
Überwachen Sie die Bedingungen in Bezug auf pharmazeutische, Lebensmittel- und chemische Verarbeitung und Lagerung. Auch ideal für den Einsatz in Gewächshäusern, Museen, Laboren und Lagern.
±0.9 °F (0.5 °C)
14 bis 176° F
0,01 °
25,4 cm
110VAC-Adapter mit2500 mAh Lithium-Pufferbatterie für bis zu 6 Stunden kontinuierliche Aufzeichnung nach Stromausfall
Farb-LCD
NIST
Temperatur-/RH-Touchscreen-Schreiber mit NIST-rückverfolgbarer Kalibrierung
1
Kunststoff
±2.0% (bei 25 Grad C, 20 % bis80 % rF);±2.5 % (bei anderen Bereichen)
0 bis 100%
0.1 %
-10 bis 80 °C
0,82 kg