Learn More
Digi-Sense™ Vorkalibriertes, professionelles Thermohygrometer
Kompaktes, leichtes Design für präzise Messungen an jedem Ort!
Marke: Digi-Sense™ 20250-21
Includes: Hartschalenkoffer, eine 9 V-Batterie und NIST-rückführbarer Kalibrierbericht mit von InnoCal gelieferten Daten.
Beschreibung
- Zuverlässige Messungen garantiert
- Vorkalibriert auf NIST-rückführbare Standards
- Robuste Konstruktion zum Schutz vor Stößen und Erschütterungen
- ±2 % Grundgenauigkeit bei RF
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
Thermohygrometer | |
0.1 % | |
-30 °C bis +100 °C | |
Keine | |
Keine | |
0,1 ° | |
30 cm | |
7.5 cm | |
5 cm | |
Labore, Reinräume, Lager, Fabriken und Lagerbereiche. |
0 bis 100 % | |
±2% RH von 40 % bis 60 % RH; ±3 % RH von 20 % bis 40 % RH und 60 % bis 80 % RH;±4 % RH von 0 % bis 20 % RH und 80 % bis 100 % RH | |
±1,8 °F; ±2,7 °F über 140 ° und unter -4 °F (±1,0 °C; ±1 | |
LCD (mit Hintergrundbeleuchtung) | |
-22 bis 212 °F | |
11.875 Zoll | |
3 in. | |
2 in. | |
9-V-Batterie (1) | |
Hartschalenkoffer, eine 9 V-Batterie und NIST-rückführbarer Kalibrierbericht mit von InnoCal gelieferten Daten. |