Learn More
Digi-Sense™ Vorkalibriertes 3-in-1 Digitalmultimeter
Digi-Sense™3 -in-1 Digital-Multimeter berechnet elektrische Kernmessungen
Marke: Digi-Sense™ 20250-52
51.67 CHF gültig bis 2024-09-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21675" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Messleitungen, zwei AAA-Batterien und NIST-rückführbarer Kalibrierbericht mit Daten, die von InnoCal geliefert werden.
Beschreibung
- Verlässliche Messungen
- Vorkalibriert auf NIST-rückführbare Standards
- Kann dank seiner geringen Größe überall hin mitgenommen werden
- Mit der integrierten Taschenlampe können Sie problemlos in dunklen Räumen arbeiten
- Automatische Bereichswahl für schnelle Messungen
- Fest angebrachte Messleitungen, damit sie nicht verloren gehen
- Entwickelt für den Schutz mit CAT IV-600 V- und CAT III-1000 V-Sicherheitsspezifikation
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
3,25 in. | |
2/600 V | |
0.0002 bis 0.2 A (AC/DC) | |
Blau/Grau | |
Gebäudeinstandhaltung und -dienstleistungen. | |
3.3 cm | |
Je 1 | |
5,5 cm |
10,4 cm | |
Gleichstromspannung: ±1.2 %; Gleichstrom: ±2.0%; AC Volt: ±2.3%; Wechselstrom: ±2.5%; Wechselstrom: ± 10.0 % | |
CAT III 600 V | |
AAA-Batterien | |
4,1 in. | |
Messleitungen, zwei AAA-Batterien und NIST-rückführbarer Kalibrierbericht mit Daten, die von InnoCal geliefert werden | |
2,2 in. |