Learn More
Cole-Parmer™ Digi-Sense™-Netzteil für Temperaturdatenerfassungsmessgeräte
Holen Sie das Beste aus Ihrem Thermoelement-Messgerät heraus.
Marke:  Cole-Parmer™ 91427-99
Artikelnummer. 11749609
  • 97.75 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zur Verwendung mit Oakton-Temperaturmessgeräten.
  • Versorgt das Messgerät ohne Batterien.
  • Wenn Sie ein 24-Stunden-Labor oder ein stark eingesetztes Labor sind, muss das Messgerät an eine elektrische Stromquelle angeschlossen sein.
Spezifikation
Spezifikation
115/240 V
Temperaturmessgeräte für die Datenprotokollierung