Learn More
Digi-Sense™ Digi-Sense Advanced vorkalibrierte Thermistorthermometer
Perfekt für Anwendungen vom Labor bis hin zur Produktion
154.00 CHF - 200.00 CHF
Spezifikation
Einwegprodukt | Nein |
---|---|
Höhe (angloamerikanisch) | 1 in. |
Höhe (metrisch) | 2.6 cm |
Länge (metrisch) | 178 mm |
Messzeit | <1 s |
Produktcode | Marke | Modell | Sondentyp | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Sondentyp | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15651774
|
Digi-Sense™
2025093 |
Keine Datenprotokollierung | Einzelne Eingabe | Gepolsterte Tragetasche, Trageschlaufe, eine 9 V-Batterie und NIST-rückführbarer Kalibrierbericht mit Daten, die von InnoCal geliefert werden. |
154.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15880056
|
Digi-Sense™
20250-94 |
Datenprotokollierung | 2 Eingabe | Schutzmanschette aus Gummi mit integriertem Ständer, eine 9-V-Batterie und auf NIST rückführbarer Kalibrierungsbericht mit Daten, die von InnoCal geliefert werden. Datenprotokollierungsmodelle 20250-4 enthalten auch ein USB-Kabel und Software. |
200.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Zuverlässige Messungen, garantiert!
- NIST-rückführbares Zertifikat enthalten
- Robuste Konstruktion zum Schutz vor Stößen und Erschütterungen.
- Super Lager-LCD zur einfachen Anzeige von Daten
- Geeignet für eine Vielzahl von Sonden
- Min-, Max- und Durchschnittswerte für eine schnelle Analyse des Objekts
- Die elektronische Offset-Funktion ermöglicht die Kompensation von Sondenfehlern
Warranty
2 Jahre
Spezifikation
Nein | |
2.6 cm | |
<1 s | |
2,25 in. | |
7 in. | |
125 °C | |
-40 °C | |
−40 °C bis 125 °C | |
Thermistor-Sonden der Serie 400 mit 1/4-in.-Klinkenstecker | |
Große zweifache hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige |
1 in. | |
178 mm | |
0,1 ° | |
Thermistor-Thermometer | |
257 °F | |
-40 °F | |
−40° bis 257 °F | |
NIST-rückverfolgbar | |
±0,9 °F (±0,5 °C) von 32 bis 158 °F, (0 bis 70 °C); ±2 °F (1 °C) außerhalb des Bereichs | |
5,7 cm |