Learn More
Digi-Sense™ Hand-Isolationstester, 1 kV
Fühlen Sie sich sicher mit mehreren Sicherheitsfunktionen
Marke: Digi-Sense™ 20250-60
Includes: Messleitungen, sechs AA-Batterien und ein Transportkoffer aus Kunststoff.
Beschreibung
- Die Erkennung von spannungsführenden Stromkreisen verhindert die Prüfung, wenn Spannung anliegt
- Automatische Entladung der gespeicherten Spannung für zusätzlichen Schutz
- Die Funktionen Data Hold und Test Lock ermöglichen den freihändigen Betrieb
- Messungen deutlich auf dem großen LCD-Display mit zweizeiliger Hintergrundbeleuchtung anzeigen und Trends auf dem analogen Balkendiagramm prüfen
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
20 cm | |
5 cm | |
Messleitungen, sechs AA-Batterien und ein Transportkoffer aus Kunststoff. | |
9.2 cm |