Learn More
Difluoressigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10532761
Click to view available options
Menge:
2.5 mL
10 mL
50 mL
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 381-73-7
Summenformel C2H2F2O2
Molekulargewicht (g/mol) 96.03
MDL-Nummer MFCD00004220
InChI-Schlüssel PBWZKZYHONABLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym difluoroacetic acid, acetic acid, difluoro, difluoressigsaeure, 1,1-difluoroacetic acid, unii-zqk1c95k3n, zqk1c95k3n, acetic acid, 2,2-difluoro, difluoroaceticacid, difluoracetic acid, difluoro-acetic acid
PubChem CID 9788
ChEBI CHEBI:23716
IUPAC-Name 2,2-Difluoressigsäure
SMILES C(C(=O)O)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Difluoroacetic acid
Schmelzpunkt -1°C
Farbe Farblos bis braun
Dichte 1.5200g/mL
Siedepunkt 132°C to 134°C
Flammpunkt 78°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel F2CHCO2H
Brechungsindex 1.3420 to 1.345
Menge 2.5 mL
Beilstein 02, 193
Relative Dichte 1.52
Formelmasse 96.03
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit