Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Diffusor für LED Ringlicht Ø i = 66 mm
Diffusor für LED Ringlicht Ø i = 66 mm ; Zur Verwendung mit den VisiLED Hellfeld Ringlichtern, dem EasyLED Ringlicht und EasyLED Ringlicht Plus
Marke:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 400570
Artikelnummer. 12836553
  • 301.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Diffusor mit angepassten Gewindm (M110 x 1)
  • Vermeidet Reflexionen der LEDs
Spezifikation
Spezifikation
Diffusor
66 mm
EasyLed Ringleuchten oder VisiLED Ringleuchten S80-25 oder S80-55
2.6 in.
Stereomikroskopie-Beleuchtung