Learn More
Diethylether, >99 %, stabilisiert, Multicompendial, Chem-Lab
Click to view available options
Menge:
25 L
Verpackung:
MET
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diethylether |
CAS | 60-29-7 |
Dichte | 0.71g/mL |
Menge | 25 L |
Verpackung | MET |
Summenformel | C4H10O |
MDL-Nummer | MFCD00011646 |
UN-Nummer | UN1155 |
Wasser | <0.2% |
Synonym | diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- MIXTURE LIST-Enthält: Diethylether