Learn More
Diethylentriaminpentaessigsäuredianhydrid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Diethylenetriaminepentaacetic acid dianhydride is a reagent used for introducing a strong chelator. It is employed in the synthesis of macrocyclic ligands and lanthanide complexes that are useful as MRI enhancers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diethylen-Triaminepenta-Essigsäure-Dianhydrid ist ein Reagenz für die Einführung eines starken Chelators. Wird bei der Synthese von makromyclischen Liganden und Lanthanidkomplexen eingesetzt, die als MRI-Enhancer nützlich sind.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Die empfohlene Lagerungstemperatur beträgt -20 °C. Empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Unter trockenem Inertgas lagern.
Diethylen-Triaminepenta-Essigsäure-Dianhydrid ist ein Reagenz für die Einführung eines starken Chelators. Wird bei der Synthese von makromyclischen Liganden und Lanthanidkomplexen eingesetzt, die als MRI-Enhancer nützlich sind.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Die empfohlene Lagerungstemperatur beträgt -20 °C. Empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Unter trockenem Inertgas lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diethylenetriaminepentaacetic acid dianhydride |
Schmelzpunkt | ∽190°C (decomposition) |
Menge | 1 g |
Beilstein | 1230954 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Hydrolyzes in water. |
Formelmasse | 357.32 |
Reinheit (%) | 95% |