Learn More
Diethylenglycolmono-n-hexylether, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485656
Click to view available options
Menge:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Used as a solvent for coatings and degreasing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Lösungsmittel für Beschichtungen und Entfettung verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-59-4
Summenformel C10H22O3
Molekulargewicht (g/mol) 190.28
MDL-Nummer MFCD00010703
InChI-Schlüssel GZMAAYIALGURDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylene glycol monohexyl ether, 2-2-hexyloxyethoxy ethanol, hexol carbitol, hexyl carbitol, n-hexyl carbitol, n-hexoxyethoxyethanol, 3,6-dioxadodecanol-1, ethanol, 2-2-hexyloxy ethoxy, hexyldiglycol, hexylkarbitol
PubChem CID 8199
IUPAC-Name 2-(2-Hexoxyethoxy)ethanol
SMILES CCCCCCOCCOCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylene glycol mono-n-hexyl ether
Schmelzpunkt -40°C
Dichte 0.932
Siedepunkt 259°C to 261°C
Flammpunkt 123°C (253°F)
Strukturformel HOCH2CH2OCH2CH2O(CH2)5CH3
Brechungsindex 1.437
Menge 500 mL
Beilstein 1743959
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 190.28
Reinheit (%) 97%