Learn More
Diethylenglycol-Dimetylether, puriss. p.a., ≥99.5 % (GC), Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Artikelnummer. 15633700
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
puriss. p. a., ≥99.5 % (GC)
  • Honeywell Riedel-de Haen hat über 200 jahrelange Geschichte bei der Herstellung von hochreinen Chemikalien
  • Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylenglycoldimethylether
CAS 111-96-6
Dichte 0.939 g/ml bei 25 °C, 0.944 g/ml bei 20 °C
Flammpunkt 57 °C (134.6 °F)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H14O3
Strukturformel (CH3OCH2CH2)2O
MDL-Nummer MFCD00008503
Menge 1 l
UN-Nummer UN3271
Beilstein 1736101
Synonym bis2-Methoxyethylether, 2-Methoxyethylether, 1-Methoxy-2-2-Methoxyethoxy-Ethan, Diethylenglycoldimethylether, Di-2-Methoxyethylether, Dimethylcarbitol, 2,5,8-Trioxanonan, dimethyl carbitol, 2,5,8-trioxanonane
InChI-Schlüssel SBZXBUIDTXKZTM-UHFFFAOYSA-N
SMILES COCCOCCOC
IUPAC-Name 1-Methoxy-2-(2-Methoxyethoxy)ethan
Molekulargewicht (g/mol) 134.175
PubChem CID 8150
Dampfdichte 4.6 (vs. Luft)
ChEBI CHEBI:46784
Formelmasse 134.17 mol
Reinheit (%) ≥ 99.5 % (GC)
Güte Puriss. p.a.