Learn More
Diethyl-trans-1,2-Cyclopropandicarboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diethyl trans-1, 2-cyclopropanedicarboxylate |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Dichte | 1.0600g/mL |
Siedepunkt | 70°C to 75°C (1.0 mmHg) |
Flammpunkt | 98°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 96% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | C3H4(CO2C2H5)2 |
Brechungsindex | 1.4400 to 1.442 |