Learn More
Diethyl-Pyrocarbonat, > 97 %, UltraPure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15805388
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Verpackung:
Kunststoffflasche
  • A strong, nonspecific inhibitor of ribonuclease
  • Reacts with the N1 of histidine residues in proteins under mild conditions
  • Used to cross-link and modify proteins by ethoxyformylation of NH2 and imidazole groups in proteins
  • Reacts with amines and thus cannot be used with Tris Buffer
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Starker, unspezifischer Inhibitor von Ribonuklease
  • Reagiert unter milden Bedingungen mit N1-Histidinresten von Proteinen
  • Wird zur Querverbindung und Modifikation von Proteinen durch Ethoxyformylierung von NH2- und Imidazol-Gruppen in Proteinen verwendet
  • Reagiert mit Aminen und kann daher nicht mit Tris-Puffer verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1609-47-8
Summenformel C6H10O5
Molekulargewicht (g/mol) 162.141
MDL-Nummer MFCD00009106
InChI-Schlüssel FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl pyrocarbonate, diethyl dicarbonate, depc, diethyl oxydiformate, baycovin, diethylpyrocarbonate, ethyl pyrocarbonate, dicarbonic acid, diethyl ester, dicarbonic acid diethyl ester, diethyl pyrocarbonic acid
PubChem CID 3051
ChEBI CHEBI:59051
IUPAC-Name Ethoxycarbonylethylcarbonat
SMILES CCOC(=O)OC(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl Pyrocarbonate
Schmelzpunkt 69°C
Dichte 1.101
Siedepunkt 93°C to 94°C (18 mmHg)
Flammpunkt 69°C
Verpackung Kunststoffflasche
Brechungsindex 1.398
Menge 25 mL
Beilstein 637031
Formelmasse 162.14
Reinheit (%) ≥97%
Güte Ultrapure
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl pyrocarbonate, Ultrapure, Thermo Scientific
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Diethyl pyrocarbonate