Learn More
Phenylmalonsäurediethylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10001620
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 83-13-6
MDL-Nummer MFCD00009144
InChI-Schlüssel FGYDHYCFHBSNPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl phenylmalonate, diethyl 2-phenylmalonate, phenylmalonic acid diethyl ester, propanedioic acid, phenyl-, diethyl ester, diethylphenylmalonate, 1,3-diethyl 2-phenylpropanedioate, malonic acid, phenyl-, diethyl ester, propanedioic acid, 2-phenyl-, 1,3-diethyl ester, diethyl 2-phenylpropane-1,3-dioate, diethyl-phenylmalonate
PubChem CID 66514
IUPAC-Name Diethyl2-Phenylpropandioat
SMILES CCOC(=O)C(C1=CC=CC=C1)C(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl phenylmalonate
Schmelzpunkt 16.0°C to 17.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0900g/mL
Siedepunkt 170.0°C to 172.0°C (14.0 mmHg)
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C13H16O4
Strukturformel C2H5O2CCH(C6H5)CO2C2H5
Brechungsindex 1.4903 to 1.4923
Menge 100 mL
Beilstein 09, 854
Relative Dichte 1.09
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible
Molekulargewicht (g/mol) 236.27
Formelmasse 236.27
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Diethyl phenylmalonate