Learn More
Diethylphenylorthoformiat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11427044
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14444-77-0
Summenformel C11H16O3
Molekulargewicht (g/mol) 196.246
MDL-Nummer MFCD00009228
InChI-Schlüssel QTURWMMVIIBRRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl phenyl orthoformate, diethoxymethoxy benzene, benzene, diethoxymethoxy, diethoxymethoxy-benzene, acmc-209csr, diethoxy phenoxy methane, diethoxymethoxy benzene #, diethylphenyl orthoformate, orthoformic acid diethyl phenyl ester
PubChem CID 84440
IUPAC-Name Diethoxymethoxybenzol
SMILES CCOC(OCC)OC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl phenyl orthoformate
Schmelzpunkt -26°C
Dichte 1.015
Siedepunkt 103°C to 104°C (10 mmHg)
Flammpunkt 65°C (149°F)
Brechungsindex 1.4795
Menge 10 g
Beilstein 1872634
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 196.25
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'type03FormHeader'
missing translation for 'productTitle'
missing translation for 'thankYou' missing translation for 'feedbackSubmitted'