Learn More
(+)-Diethyl-L-Tartrat, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | (+)-Diethyl L-tartrate |
Namenshinweis | 99+% |
Schmelzpunkt | 17°C |
Dichte | 1.2000g/mL |
Siedepunkt | 280°C |
Flammpunkt | 93°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | [-CH(OH)CO2C2H5]2 |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- L(+)-Diethyl L-tartrate