Learn More
Diethyliminodiacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15447088
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Wird hauptsächlich zur Herstellung von N-(Phosphonethyl)-Iminodiessigsäure und Glyphosat verwendet. Wird als Rohstoff für Ionenaustauschharz, Gummi, galvanische Beschichtungen und Lebensmittelzusatzstoffe verwendet.
Löslichkeit
Mäßig löslich in Alkohol.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6290-05-7
MDL-Nummer MFCD00041925
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl iminodiacetate
Dichte 1.056
Siedepunkt 208°C
Menge 5 mL
Brechungsindex 1.435
Summenformel C8H10ClN
Strukturformel HN(CH2CO2C2H5)2
Synonym 1-4-chlorophenyl ethanamine, 1-4-chlorophenyl ethylamine, 4-chloro-alpha-methylbenzylamine, 1-4-chlorophenyl ethan-1-amine, 4-chloro-alpha-methyl benzylamine, 1-4-chlorophenyl-1-ethanamine, 1-4-chloro-phenyl-ethylamine, acmc-20amkz, acmc-20apje, acmc-209jma
Löslichkeitsinformationen Moderately soluble in water.
InChI-Schlüssel PINPOEWMCLFRRB-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)Cl)N
IUPAC-Name 1-(4-Chlorphenyl)ethanamin
Molekulargewicht (g/mol) 155.63
PubChem CID 97803
Formelmasse 189.21
Reinheit (%) 97%