Learn More
Diethylether, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15974750
Click to view available options
Menge:
18 L
Verpackung:
Mehrweg-Edelstahlkanne
Puriss p. a., ACS-Reagenz, getrocknet, stabilisiert, max. 0,0075 % H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl ether
Schmelzpunkt -116°C (1,013 hPa)
CAS 60-29-7
Farbe Farblos
Siedepunkt 34°C to 35°C (1013 hPa)
Menge 18 L
Verpackung Mehrweg-Edelstahlkanne
Summenformel C4H10O
InChI-Schlüssel RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOCC
IUPAC-Name Ethoxyethan
Molekulargewicht (g/mol) 74.12
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • diethyl ether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: diethyl ether
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'type03FormHeader'
missing translation for 'productTitle'
missing translation for 'thankYou' missing translation for 'feedbackSubmitted'