Learn More
Diethylether, ACS-Reagenz, stabilisiert, Honeywell Burdick & Jackson™
Artikelnummer. 16625903
Click to view available options
195 L
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl ether
Schmelzpunkt -116°C (1,013 hPa)
CAS 60-29-7
Farbe Farblos
Summenformel C4H10O
Strukturformel (CH3CH2)2O
Beilstein 1696894
Synonym Ether; Ethyl ether
InChI-Schlüssel RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOCC
IUPAC-Name Ethoxyethan
Molekulargewicht (g/mol) 74.12
Güte ACS
Dichte 0.71 g/cm3 (20°C)
Siedepunkt 34°C to 35°C (1013 hPa)
Menge 195 L
Flammpunkt -45°C