Learn More
Riedel-de Haën Diethyl Ether
Artikelnummer. 15945430
Click to view available options
Menge:
18 L
45 L
Diethyl Ether, Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., ≥99.5% (GC).
  • Honeywell Riedel-de Haen has over 200 years of history in producing high-purity chemicals.
  • It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
Chemische Identifikatoren
CAS 60-29-7
Summenformel C4H10O
Molekulargewicht (g/mol) 74.12
MDL-Nummer MFCD00011646
InChI-Schlüssel RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ether, Ethyl ether
IUPAC-Name Ethoxyethan
SMILES CCOCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl ether
pH Not applicable
Schmelzpunkt -116°C (1.013 hPa)
Farbe Farblos
CAS Max. % ≤100.00%
Dichte 0.71 g/cm3 (20°C)
Siedepunkt 34°C to 35°C (1.013 hPa)
Menge 18 L
Flammpunkt -45°C (1.013 hPa)
Verpackung Mehrweg-Edelstahlkanne
Physikalische Form Flüssig
Produktlinie Puriss.
Strukturformel (CH3CH2)2O
Dampfdruck 716 hPa (25°C)
UN-Nummer UN1155
Viskosität 0.24 mPa.s (20°C)
Beilstein 1696894
Reinheit (%) ≥99.50%
Güte Arzneibuch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl ether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.