Learn More
Riedel-de Haën Diethyl Ether
Artikelnummer. 15905450
Click to view available options
Menge:
7 L
Diethyl Ether, Puriss. p.a., contains BHT as inhibitor, ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.8%.
  • ACS general use solvents.
  • Value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis.
  • Suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC.
  • Variations and decrease issues traceable to solvent contamination.
  • All solvents are tested to meet ACS general use specifications.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl ether
pH Not applicable
Schmelzpunkt -116°C (1.013 hPa)
CAS 60-29-7
Farbe Farblos
CAS Max. % ≤100.00%
Dichte 0.71 g/cm3 (20°C)
Siedepunkt 34°C to 35°C (1.013 hPa)
Menge 7 L
Flammpunkt -45°C (1.013 hPa)
Verpackung Mehrweg-Edelstahlkanne
Physikalische Form Flüssig
Produktlinie Puriss. p.a.
Summenformel C4H10O
Strukturformel (CH3CH2)2O
MDL-Nummer MFCD00011646
Dampfdruck 587 hPa (20°C)
UN-Nummer UN1155
Viskosität 0.24 mPa.s (20°C)
Beilstein 1696894
Konzentration ≥99.80%
Synonym Ether, Ethyl ether
InChI-Schlüssel RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOCC
IUPAC-Name Ethoxyethan
Molekulargewicht (g/mol) 74.12
Reinheit (%) ≥99.80%
Güte ACS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl ether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.