Learn More
Diethylcyclopropan-1,1-Dicarboxylat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15493068
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1559-02-0
Summenformel C9H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 186.21
MDL-Nummer MFCD00001283
InChI-Schlüssel KYYUCZOHNYSLFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 1,1-cyclopropanedicarboxylate, 1,1-diethyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate, 1,1-cyclopropanedicarboxylic acid diethyl ester, 1,1-cyclopropanedicarboxylic acid, diethyl ester, cyclopropane-1,1-dicarboxylic acid diethyl ester, 1,1-bis ethoxycarbonyl cyclopropane, diethylcyclopropan-1,1-dicarboxylat, diethyl-1,1-cyclopropanedicarboxylate, acmc-209dcw, ksc495e2n
PubChem CID 73790
IUPAC-Name Diethylcyclopropan-1,1-dicarboxylat
SMILES CCOC(=O)C1(CC1)C(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate
Dichte 1.055
Siedepunkt 94°C to 96°C (10 mmHg)
Flammpunkt 87°C (189°F)
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.433
Menge 25 g
Beilstein 2049509
Formelmasse 186.21