Learn More
Diethylcyclopropan-1,1-Dicarboxylat, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diethyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate |
Dichte | 1.055 |
Siedepunkt | 94°C to 96°C (10 mmHg) |
Flammpunkt | 87°C (189°F) |
Geruch | Geruchsneutral |
Brechungsindex | 1.433 |
Menge | 1 g |
Beilstein | 2049509 |
Formelmasse | 186.21 |