Learn More
Diethylbis(hydroxymethyl)malonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400294
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Diethyl bis(Hydroxymethyl)malonat wird als Reagenz für die Herstellung von 1,3-Dioxanen aus Acetalen, Aldehyden und Ketonen verwendet. Wird auch als Zwischenprodukt für die Herstellung von substituierten Malonisäure-, Acrylsäure- und Isobuttersäurestern, für die Umwandlung in die nützlichen Dienophile, die ɑ-Brommethylacrylsäure und ihre Ethylester sowie in bis(Brommethyl)essigsäure und ihre Methylester verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20605-01-0
Summenformel C9H16O6
Molekulargewicht (g/mol) 220.221
MDL-Nummer MFCD00009130
InChI-Schlüssel WIOHBOKEUIHYIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl bis hydroxymethyl malonate, diethyl 2,2-bis hydroxymethyl malonate, propanedioic acid, bis hydroxymethyl-, diethyl ester, 1,3-diethyl 2,2-bis hydroxymethyl propanedioate, diethyl 2,2-bis hydroxymethyl propanedioate, 2,2-bis hydroxymethyl malonic acid diethyl ester, bis hydroxymethyl malonic acid diethyl ester, diethyl 2,2-bis hydroxymethyl propane-1,3-dioate, acmc-20al8x, ksc490a8h
PubChem CID 311844
IUPAC-Name Diethyl-2,2-bis(hydroxymethyl)propandiat
SMILES CCOC(=O)C(CO)(CO)C(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl bis(hydroxymethyl)malonate
Schmelzpunkt 47°C to 52°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 100 g
Beilstein 1788515
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 220.22
Reinheit (%) 97%