Learn More
Diethyl (-aminomethyl)phosphonatoxalat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10663292
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
für die Bildung von C-C-Bindungen (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 117196-73-3
Summenformel C5H14NO3P·C2H2O4
Molekulargewicht (g/mol) 257.18
MDL-Nummer MFCD00800255
InChI-Schlüssel OVHZWLGNOJBTDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl aminomethyl phosphonate oxalate, diethoxyphosphorylmethanamine; oxalic acid, diethyl aminomethyl phosphonate oxalate salt, phosphonic acid, p-aminomethyl-, diethyl ester, ethanedioate 1:1, phosphonic acid, aminomethyl-, diethyl ester, ethanedioate 1:1, acmc-20mn2b, diethyl aminomethylphosphonate oxalate, oxalic acid diethyl aminomethylphosphonate, diethyl aminomethyl phosphonate ethanedioate
PubChem CID 2733594
IUPAC-Name Diethoxyphosphorylmethanamin;oxalsäure
SMILES CCOP(=O)(CN)OCC.C(=O)(C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl (aminomethyl)phosphonate oxalate
Namenshinweis 95%
Schmelzpunkt 118.0°C to 126.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 257.18
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver