Learn More
Diethylacetylmethylphosphonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11481440
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Diethylacetylmethylphosphonat wird als Ligand in der Koordinationschemie zur Herstellung von Metallen der Lanthanoidserie wie Terbium, Europium und Neodym verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Tetrahydrofuran, Äther, Dichlormethan und Chloroform.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1067-71-6
Summenformel C7H15O4P
Molekulargewicht (g/mol) 194.167
MDL-Nummer MFCD00044728
InChI-Schlüssel RSAFKRSMGOSHRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 2-oxopropyl phosphonate, diethyl acetonylphosphonate, diethyl 2-oxopropylphosphonate, acetonylphosphonic acid diethyl ester, 2-oxopropyl phosphonic acid diethyl ester, phosphonic acid, 2-oxopropyl-, diethyl ester, aurora ka-1476, ksc490a4t, diethyl acetylmethylphosphonate
PubChem CID 14028
IUPAC-Name 1-Diethoxyphosphorylpropan-2-on
SMILES CCOP(=O)(CC(=O)C)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl acetylmethylphosphonate
Dichte 1.01
Siedepunkt 129°C (9 mmHg)
Flammpunkt 113°C (235°F)
Brechungsindex 1.433
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Miscible with tetrahydrofuran,ether,dichloromethane and chloroform.
Formelmasse 194.17
Reinheit (%) 97%