Learn More
Diethyl (4-nitrobenzyl)phosphonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
für die Bildung von C-C-Bindungen (Olefination)
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diethyl (4-nitrobenzyl)phosphonate |
Farbe | Orange-Gelb bis Rot |
Dichte | 1.2400g/mL |
Siedepunkt | 151°C (0.1 mmHg) |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Verpackung | Glasflasche |
Brechungsindex | 1.5220 to 1.526 |
Menge | 5 g |
Beilstein | 16, IV, 1096 |