Learn More
Diethyl2-Thienylmethylphosphonat, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15462489
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2026-42-8
Summenformel C9H15O3PS
Molekulargewicht (g/mol) 234.25
MDL-Nummer MFCD00128457
InChI-Schlüssel GOJBUVQDOFHBLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl thiophen-2-ylmethyl phosphonate, diethyl 2-thienylmethyl phosphonate, thiophen-2-ylmethyl-phosphonic acid diethyl ester, diethyl 2-thienylmethylphosphonate, 2-diethoxyphosphorylmethyl thiophene, phosphonic acid, 2-thienylmethyl-, diethyl ester, diethyl thiophen-2-ylmethylphosphonate, ksc207o5j, 2-diethoxyphosphinylmethyl thiophene
PubChem CID 4185897
IUPAC-Name 2-(Diethoxyphosphorylmethyl)thiophen
SMILES CCOP(=O)(CC1=CC=CS1)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl 2-thienylmethylphosphonate
Farbe Gelb
Brechungsindex 1.52
Menge 1 g
Beilstein 1683411
Formelmasse 234.25
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit