Learn More
Diethyl-2-Amino-4-Methylthiophen-3,5-Dicarboxylat, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11449566
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4815-30-9
Summenformel C11H15NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 257.30
MDL-Nummer MFCD00005450
InChI-Schlüssel DGVXLHAJVRRLGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 5-amino-3-methyl-2,4-thiophenedicarboxylate, 2,4-diethyl 5-amino-3-methylthiophene-2,4-dicarboxylate, diethyl 2-amino-4-methylthiophene-3,5-dicarboxylate, diethyl 5-amino-3-methyl-thiophene-2,4-dicarboxylate, diethyl5-amino-3-methylthiophene-2,4-dicarboxylate, 2,4-thiophenedicarboxylic acid, 5-amino-3-methyl-, diethyl ester, 2-amino-3,5-bis ethoxycarbonyl-4-methylthiophene, 5-amino-3-methyl-thiophene-2,4-dicarboxylic acid diethyl ester, 2-amino-4-methyl-3,5-bis ethoxycarbonyl thiophene, diethyl 5-amino-3-methyl-2,4-thiophene dicarboxylate
PubChem CID 78537
IUPAC-Name Diethyl-5-amino-3-methylthiophen-2,4-dicarboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(C)C(C(=O)OCC)=C(N)S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl 2-amino-4-methylthiophene-3,5-dicarboxylate
Schmelzpunkt 114°C to 116°C
Menge 25 g
Formelmasse 257.3
Reinheit (%) 99%